Tlačiť
2-Metoxyethanol 99 Stabilised, ReagentPlus®, reagent
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol monomethyl ether
Stabilizácia: 50 ppm BHT
185469-1L 185469-500ML
SIAL185469-1LEA 0 EUR
SIAL185469-1L SIAL185469-500ML
2-Metoxyethanol 99 Stabilised, ReagentPlus®, reagent
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 124.6
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.964 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 39
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
OSN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118