Tlačiť
2-Metoxyethanol 99+%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol monomethyl ether
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 100.54 EUR
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
2-Metoxyethanol 99+%, extra_pure
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 124.6
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
OSN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %