Tlačiť
2-Metoxyethanol 99+% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol monomethyl ether
168580010 168580025
ACRO168580010EA 150.61 EUR
ACRO168580010 ACRO168580025
2-Metoxyethanol 99+% for spectroscopy
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 124.6
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
OSN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)