Tlačiť
2-Metoxyethanol 99.5+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene glycol monomethyl ether
149360010 149360025
ACRO149360010EA 113.76 EUR
ACRO149360010 ACRO149360025
2-Metoxyethanol 99.5+% for analysis
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Mw: 76.1
Teplota varu: 124 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002867
Číslo CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
OSN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g
Substance colored by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Barium (Ba) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (C2H4O) ≤0.003 %
Peroxides ≤20 ppm