2-Etoxyethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, Cellosolve
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00857.1000
8.00857.2500
8.00857.1000EA
50.94
EUR
8.00857.1000
8.00857.2500
2-Etoxyethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Etoxyethanol
Vzorec:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Teplota varu: 135 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –70 °C Hustota: 0,932 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 40 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002869 Číslo CAS: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 OSN: 1171 ADR: 3,III REACH: 01-2119560582-38 Merck Index: 13,03786 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -100 °C |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 135 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 40 °C |
Refractive Index | 1.408 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 15.7 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 235 °C |
Saturation concentration | 18 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 43 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |