Tlačiť
Diisopropylether 99,0 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyl ether
Stabilizácia: 10 ppm BHT
24900.296EA 62.89 EUR
24900.296 24900.320 24900.410
Diisopropylether 99,0 Stabilised, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Diisopropylether
Vzorec: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Mw: 102.18
Teplota varu: 68.5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008880
Číslo CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
OSN: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0%
Acidity Max. 0.0007 meq/g
Boiling point 67 - 69 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.723 - 0.728
Evaporation residue Max. 50 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 10 ppm
Water Max. 0.05%
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.2 ppm
Ba (Barium) Max. 0.2 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.2 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.2 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.2 ppm
Cu (Copper) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.2 ppm
Pb (Lead) Max. 0.2 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.2 ppm
Conforms to ACS Passes Test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes Test