Tlačiť
Dipropylether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
111333-100G 111333-25G
SIAL111333-100GEA 428 EUR
SIAL111333-100G SIAL111333-25G
Dipropylether, Sigma-Aldrich®
Dipropylether
Vzorec: C₆H₁₄O
Teplota varu: 89 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –122 °C
Hustota: 0,736 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009376
Číslo CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
OSN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08042