Dipropylether ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21423.14
B21423.22
B21423.14EA
110.71
EUR
B21423.14
B21423.22
Dipropylether ≥99%
Dipropylether
Purity: 99%
CAS No.: 111-43-3
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -28°(-18°F)
Melting Point: -122°
Boiling Point: 90-91°
UN No.: 2384
MDL No.: MFCD00009376
Vzorec:
C₆H₁₄O Teplota varu: 90…91 °C Teplota tavenia: –122 °C Hustota: 0,747 Teplota vzplanutia: –28 °C (–18 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009376 Číslo CAS: 111-43-3 EINECS: 203-869-6 OSN: 2384 ADR: 3,II Merck Index: 12,08042 |