Methanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
269190-25G
269190-5G
SIAL269190-25GEA
122.97
EUR
SIAL269190-25G
SIAL269190-5G
Methanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonic anhydride
Vzorec:
C₂H₆O₅S₂ Mw: 174.2 Teplota tavenia: 63…66 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007556 Číslo CAS: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 OSN: 3261 ADR: 8 II |