Methanesulphonic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13328.30
A13328.18
A13328.09
A13328.14
A13328.30EA
767.07
EUR
A13328.30
A13328.18
A13328.09
A13328.14
Methanesulphonic anhydride ≥98%
Methanesulphonic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 7143-01-3
Molecular Formula: C2H6O5S2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 65-69°
Boiling Point: 125°/4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007556
Vzorec:
C₂H₆O₅S₂ Mw: 174.2 Teplota varu: 125 °C (4 mmHg) Teplota tavenia: 65…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007556 Číslo CAS: 7143-01-3 EINECS: 230-442-1 OSN: 3261 ADR: 8 II |