2-Nitro-1-propanol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Hydroxy-2-nitropropane
43843.14
43843.06
43843.14EA
247.55
EUR
43843.14
43843.06
2-Nitro-1-propanol 98
2-Nitro-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 2902-96-7
Molecular Formula: CH3CH(NO2)CH2OH
Formula Weight: 105.09
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.185
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 73°/1mm
MDL No.: MFCD00007398
Vzorec:
C₃H₇NO₃ Mw: 105.09 Teplota varu: 73 °C (1 mmHg) Hustota: 1.185 Teplota vzplanutia: 100 °C (212 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007398 Číslo CAS: 2902-96-7 EINECS: 220-797-0 |