Tlačiť
2-Ethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
471461-100ML 471461-2L 471461-500ML
SIAL471461-100MLEA 27.88 EUR
SIAL471461-100ML SIAL471461-2L SIAL471461-500ML
2-Ethylaminoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Ethylaminoethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –9 °C
Hustota: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002841
Číslo CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
OSN: 2922
ADR: 8,II