Tlačiť
2-Ethylaminoethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
A15744.AE A15744.AP A15744.0F
A15744.AEEA 35.66 EUR
A15744.AE A15744.AP A15744.0F
2-Ethylaminoethanol 98%
2-Ethylaminoethanol
Purity: 98% CAS No.: 110-73-6 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.441 Melting Point: -9° Boiling Point: 168-170° Beilstein Reference: 635671 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002841
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 168…170 °C
Teplota tavenia: –9 °C
Hustota: 0,914
Teplota vzplanutia: 71 °C (160 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002841
Číslo CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
OSN: 2922
ADR: 8,III