2-Ethylaminoethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
A15744.AE
A15744.AP
A15744.0F
A15744.AEEA
35.66
EUR
A15744.AE
A15744.AP
A15744.0F
2-Ethylaminoethanol 98%
2-Ethylaminoethanol
Purity: 98%
CAS No.: 110-73-6
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.441
Melting Point: -9°
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 635671
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002841
Vzorec:
C₄H₁₁NO Teplota varu: 168…170 °C Teplota tavenia: –9 °C Hustota: 0,914 Teplota vzplanutia: 71 °C (160 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002841 Číslo CAS: 110-73-6 EINECS: 203-797-5 OSN: 2922 ADR: 8,III |