Tlačiť
2-Ethylaminoethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Ethyl-2-aminoethanol, N-Ethyl-2-ethanolamin, 2-(Ethylamino)ethan-1-ol
168730010 168732500
ACRO168730010EA 83.43 EUR
ACRO168730010 ACRO168732500
2-Ethylaminoethanol 98%
2-Ethylaminoethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002841
Číslo CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %