Tlačiť
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
127582-100G 127582-1KG 127582-2KG
SIAL127582-100GEA 64.98 EUR
SIAL127582-100G SIAL127582-1KG SIAL127582-2KG
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
Vzorec: C₄H₁₂N₂O
Teplota varu: 238 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –28 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008170
Číslo CAS: 111-41-1
EINECS: 203-867-5