N-Etyldiizopropylamin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
A11801.AE
A11801.AC
A11801.AP
A11801.AU
A11801.AEEA
60.17
EUR
A11801.AE
A11801.AC
A11801.AP
A11801.AU
N-Etyldiizopropylamin 99%
N-Etyldiizopropylamin
Purity: 99%
CAS No.: 7087-68-5
Molecular Formula: C8H19N
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 8°(46°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.747
Refractive Index: 1.4135
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -46°
Boiling Point: 126-127°
Beilstein Reference: 605301
UN No.: 3488
MDL No.: MFCD00008868
Vzorec:
C₈H₁₉N Teplota varu: 126…127 °C Teplota tavenia: –46 °C Hustota: 0,747 Teplota vzplanutia: 8 °C (46 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008868 Číslo CAS: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 OSN: 3384 ADR: 6.1,I |