Tlačiť
Dioctylamine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di-n-octylamine, N-Octyl-1-octanamine
A18017.14 A18017.22
A18017.14EA 49.74 EUR
A18017.14 A18017.22
Dioctylamine 96%
Dioctylamine
Purity: 98% CAS No.: 1120-48-5 Molecular Formula: C16H35N Formula Weight: 241.46 Flash Point: 142°(287°F) Refractive Index: 1.4432 Odour: Amine-like Melting Point: 13-15° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 1748376 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00009557
Vzorec: C₁₆H₃₅N
Teplota varu: 297…298 °C
Teplota tavenia: 13…15 °C
Hustota: 0,799
Teplota vzplanutia: 142 °C (287 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009557
Číslo CAS: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
OSN: 2735
ADR: 8,III