Tlačiť
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
H11696-25G H11696-500G H11696-100G H11696-1KG
SIALH11696-25GEA 28.36 EUR
SIALH11696-25G SIALH11696-500G SIALH11696-100G SIALH11696-1KG
1,6-Diaminohexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diaminohexane
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 205 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Hustota: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008243
Číslo CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
OSN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713