Tlačiť
1,2-Propylendiamin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 197.75 EUR
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Vzorec: C₃H₁₀N₂
Teplota varu: 119…120 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008089
Číslo CAS: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
OSN: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08037
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA