Tlačiť
Taurin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 36.26 EUR
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
Taurin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Taurin
Vzorec: C₂H₇NO₃S
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008197
Číslo CAS: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol