Tlačiť
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan 99,9 Buffer_substance, Analysis_biochemical_purposes
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
28808.294EA 314.44 EUR
28808.294 28808.440
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan 99,9 Buffer_substance, Analysis_biochemical_purposes
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
Mw: 121.14
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 169…172 °C
Hustota: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004679
Číslo CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.9 %
Colouration (20 %; water) Max. 20 APHA
Melting point Min. 170 °C
pH (20°C; 5 %) 10.0 - 11.5
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) Max 0.05
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) Max. 0.03
Absorbance (430 nm) (1 mol/l) Max. 0.004