Tlačiť
6-Aminohexan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 6-Amino-1-hexanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
A56353-100G A56353-25G A56353-5G
SIALA56353-100GEA 1229.44 EUR
SIALA56353-100G SIALA56353-25G SIALA56353-5G
6-Aminohexan-1-ol, Sigma-Aldrich®
6-Aminohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Teplota varu: 227 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…55 °C
Číslo MDL: MFCD00008241
Číslo CAS: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1