Tlačiť
6-Aminohexan-1-ol 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Amino-1-hexanol
294600100 294600500
ACRO294600100EA 144.81 EUR
ACRO294600100 ACRO294600500
6-Aminohexan-1-ol 94%
6-Aminohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Teplota varu: 227 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…59 °C
Teplota vzplanutia: 133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008241
Číslo CAS: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
GC ≥92 %