Tlačiť
4-Aminobutan-2-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-2-butanol
330230010 330230050
ACRO330230010EA 246.29 EUR
ACRO330230010 ACRO330230050
4-Aminobutan-2-ol 98%
4-Aminobutan-2-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 103…104 °C (34 mmHg)
Hustota: 0,93 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216936
Číslo CAS: 39884-48-5
EINECS: 254-673-2
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4518 to 1.4538 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %