Tlačiť
4-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
178330-1G 178330-5G
SIAL178330-1GEA 38.95 EUR
SIAL178330-1G SIAL178330-5G
4-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008230
Číslo CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
OSN: 2735
ADR: 8,III