Tlačiť
4-Aminobutan-1-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
A12680.03 A12680.06 A12680.14
A12680.03EA 38.15 EUR
A12680.03 A12680.06 A12680.14
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 13325-10-5 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like Melting Point: 16-18° Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 1731411 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008230
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 206 °C
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 0,967
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008230
Číslo CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
OSN: 2735
ADR: 8,III