Tlačiť
4-Aminobutan-1-ol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
176350050 176350010 176350250
ACRO176350050EA 117.13 EUR
ACRO176350050 ACRO176350010 ACRO176350250
4-Aminobutan-1-ol 98%
4-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 206 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16…18 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008230
Číslo CAS: 13325-10-5
EINECS: 236-364-4
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %