Tlačiť
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
239844-10G 239844-50G
SIAL239844-10GEA 39.11 EUR
SIAL239844-10G SIAL239844-50G
3-Aminopropan-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropan-1-ol
Vzorec: C₃H₉NO
Mw: 75.11
Teplota varu: 187
Teplota tavenia: 11
Hustota: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 101
Číslo MDL: MFCD00008223
Číslo CAS: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
OSN: 2735
ADR: 8 II