3-Aminopropan-1-ol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Amino-1-propanol
B23041.22
B23041.36
B23041.22EA
42.52
EUR
B23041.22
B23041.36
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Purity: 99%
CAS No.: 156-87-6
Molecular Formula: H2N(CH2)3OH
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
Melting Point: 11°
Boiling Point: 184-187°
Beilstein Reference: 741855
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008223
Vzorec:
C₃H₉NO Mw: 75.11 Teplota varu: 184…187 °C Teplota tavenia: 11 Hustota: 0.983 Teplota vzplanutia: 101 °C (214 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008223 Číslo CAS: 156-87-6 EINECS: 205-864-4 OSN: 2735 |