Ethanolamin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 141-43-5
Molecular Formula: C2H7NO
Formula Weight: 61.08
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 10°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 505944
Merck Reference: 14,3727
UN No.: 2491
MDL No.: MFCD00008183
Vzorec:
NH₂CH₂CH₂OH Teplota varu: 169…170 °C Teplota tavenia: 10 °C Hustota: 1,012 Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008183 Číslo CAS: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 OSN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 14,3727 |