Tlačiť
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L18897.22 L18897.36
L18897.22EA 53.75 EUR
L18897.22 L18897.36
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 929-06-6 Molecular Formula: H2NCH2CH2OCH2CH2OH Formula Weight: 105.14 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.4570 Melting Point: -11° Boiling Point: 125-131°/23mm Beilstein Reference: 906728 UN No.: 3055 MDL No.: MFCD00008181
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 125…131 °C (23 mmHg)
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 1,057
Teplota vzplanutia: 127 °C (260 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008181
Číslo CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
OSN: 3055
ADR: 8,III