Tlačiť
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
103630010 103631000 103630025
ACRO103630010EA 421.98 EUR
ACRO103630010 ACRO103631000 ACRO103630025
2-(2-Aminoethoxy)ethanol 98%
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 218…224 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –12,5 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008181
Číslo CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
OSN: 3055
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %