Tlačiť
Propylamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Propylamine, 1-Aminopropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
109819-1L 109819-250ML
SIAL109819-1LEA 78.22 EUR
SIAL109819-1L SIAL109819-250ML
Propylamin, Sigma-Aldrich®
Propylamin
Vzorec: H₃CCH₂CH₂NH₂
Teplota varu: 48 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,7175 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008205
Číslo CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
OSN: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028