Tlačiť
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1408-3KG O1408-500G
SIALO1408-3KGEA 409.15 EUR
SIALO1408-3KG SIALO1408-500G
Octadecylamine, Sigma-Aldrich®
Octadecylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Teplota varu: 349 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 50…52 °C
Hustota: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008159
Číslo CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
OSN: 3077
ADR: 9,III