2-Methoxyethyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L10839.06
L10839.03
L10839.06EA
129.96
EUR
L10839.06
L10839.03
2-Methoxyethyl isothiocyanate ≥98%
2-Methoxyethyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 38663-85-3
Molecular Formula: CH3O(CH2)2NCS
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 88-92°/24mm
Beilstein Reference: 773990
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041126
Vzorec:
C₄H₇NOS Teplota varu: 88…92 °C (24 mmHg) Hustota: 1,080 Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00041126 Číslo CAS: 38663-85-3 EINECS: 254-070-4 ADR: 8,III |