Ethyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 542-85-8
Molecular Formula: CH3CH2NCS
Formula Weight: 87.14
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Pungent
Melting Point: -6°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1737705
Merck Reference: 14,3815
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00004820
Vzorec:
C₃H₅NS Teplota varu: 130…132 °C Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 0,995 Teplota vzplanutia: 32 °C (89 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004820 Číslo CAS: 542-85-8 EINECS: 208-831-2 OSN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3815 |