1-Octyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isothiocyanic acid n-Octyl ester, n-Octyl Isothiocyanate
A14501.06
A14501.14
A14501.06EA
56.56
EUR
A14501.06
A14501.14
1-Octyl isothiocyanate ≥97%
1-Octyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 4430-45-9
Molecular Formula: CH3(CH2)7NCS
Formula Weight: 171.31
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Pungent
Boiling Point: 124-126°/7mm
Beilstein Reference: 1760783
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041139
Vzorec:
C₉H₁₇NS Teplota varu: 124…126 °C (7 mmHg) Hustota: 0,880 Teplota vzplanutia: 69 °C (156 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041139 Číslo CAS: 4430-45-9 EINECS: 224-625-5 OSN: 2922 ADR: 8,III |