Tlačiť
1-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
253790-25G 253790-5G
SIAL253790-25GEA 139.99 EUR
SIAL253790-25G SIAL253790-5G
1-Butyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl isothiocyanate
Vzorec: C₅H₉NS
Teplota varu: 66 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9559 g/cm³ (11.2 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004824
Číslo CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
OSN: 1693
ADR: 6.1,II