Tlačiť
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Butyl isothiocyanate
A10935.06 A10935.14 A10935.22
A10935.06EA 54.15 EUR
A10935.06 A10935.14 A10935.22
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
1-Butyl isothiocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 592-82-5 Molecular Formula: C5H9NS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5000 Odour: Pungent Boiling Point: 63-65°/11mm Beilstein Reference: 906839 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004824
Vzorec: C₅H₉NS
Teplota varu: 63…65 °C (11 mmHg)
Hustota: 0,954
Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004824
Číslo CAS: 592-82-5
EINECS: 209-770-4
OSN: 2922
ADR: 8,III