1-Butyl isothiocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Butyl isothiocyanate
A10935.06
A10935.14
A10935.22
A10935.06EA
54.15
EUR
A10935.06
A10935.14
A10935.22
1-Butyl isothiocyanate ≥98%
1-Butyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 592-82-5
Molecular Formula: C5H9NS
Formula Weight: 115.20
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Pungent
Boiling Point: 63-65°/11mm
Beilstein Reference: 906839
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004824
Vzorec:
C₅H₉NS Teplota varu: 63…65 °C (11 mmHg) Hustota: 0,954 Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004824 Číslo CAS: 592-82-5 EINECS: 209-770-4 OSN: 2922 ADR: 8,III |