Tlačiť
1,6-Diizokyanáthexan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
52650-1L 52650-250ML
SIAL52650-1LEA 295.63 EUR
SIAL52650-1L SIAL52650-250ML
1,6-Diizokyanáthexan, Sigma-Aldrich®
1,6-Diizokyanáthexan
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Teplota varu: 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –67 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002047
Číslo CAS: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
OSN: 2281
ADR: 6.1,II