Tlačiť
1,4-Diisocyanatobutane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314380010 314380050 314380250
ACRO314380010EA 117.93 EUR
ACRO314380010 ACRO314380050 ACRO314380250
1,4-Diisocyanatobutane 97%
1,4-Diisocyanatobutane
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota varu: 102…104 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 185…187 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075559
Číslo CAS: 4538-37-8
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %