Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan zS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
MQ200
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
8.08742.0005EA 33.57 EUR
8.08742.0005 8.08742.0250 8.08742.1000
1,2-Bis(dimethylamino)ethan zS, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Mw: 116.21
Teplota varu: 120
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
OSN: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Melting Point -55 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21 hPa (20 °C)
Flash Point 17 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Hill Formula C6H16N2
Chemical Formula (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2