1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99% for biochemistry, for electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
420580050
420580500
420581000
420585000
420580025
ACRO420580050EA
37.18
EUR
ACRO420580050
ACRO420580500
ACRO420581000
ACRO420585000
ACRO420580025
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99% for biochemistry, for electrophoresis
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Teplota varu: 120 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –55 °C Hustota: 0,77 g/cm³ Teplota vzplanutia: 17 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008335 Číslo CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 OSN: 2372 ADR: 3,II |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm) |
Solubility | (10 % in water) Clear and no haze |
GC | ≥98.5 % |