Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99%, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 44.06 EUR
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
1,2-Bis(dimethylamino)ethan 99%, extra_pure
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Mw: 116.21
Teplota varu: 120…122 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0.77 g/cm³
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
OSN: 2372
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA