Tlačiť
1,2-Bis(diethylamino)ethane 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 72.2 EUR
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
1,2-Bis(diethylamino)ethane 99+%
1,2-Bis(diethylamino)ethane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
Mw: 172.31
Teplota varu: 189…192 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.808 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009055
Číslo CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
OSN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %