Tlačiť
BIS-TRIS, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
B4429-100G B4429-1KG B4429-25G B4429-500G
SIALB4429-100GEA 195.75 EUR
SIALB4429-100G SIALB4429-1KG SIALB4429-25G SIALB4429-500G
BIS-TRIS, Sigma-Aldrich®
BIS-TRIS
Vzorec: C₈H₁₉NO₅
Teplota tavenia: 102…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002853
Číslo CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7