Tlačiť
BIS-TRIS
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
A1025.0250EA 406.74 EUR
A1025.0250 A1025.0500 A1025.1000
BIS-TRIS
BIS-TRIS
Vzorec: C₈H₁₉NO₅
Teplota tavenia: 102…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002853
Číslo CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7