Tlačiť
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
B24234.0B B24234.30
B24234.0BEA 96.54 EUR
B24234.0B B24234.30
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Purity: 99% CAS No.: 108-16-7 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4195 Odour: Amine-like pH: 11 Melting Point: -85° Boiling Point: 123-126° UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00004532
Vzorec: C₅H₁₃NO
Mw: 103.16
Teplota varu: 123…126 °C
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.85
Teplota vzplanutia: 35 °C (95 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004532
Číslo CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
OSN: 2734
ADR: 8 II