Tlačiť
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
115870010 115872500
ACRO115870010EA 125.38 EUR
ACRO115870010 ACRO115872500
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Mw: 103.16
Teplota varu: 125…127 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004532
Číslo CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
OSN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %