Tlačiť
N,N,N'-Trimethylethylenediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
366910050 366910250 366911000
ACRO366910050EA 117.93 EUR
ACRO366910050 ACRO366910250 ACRO366911000
N,N,N'-Trimethylethylenediamine 97%
N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Teplota varu: 116…118 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: 9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014874
Číslo CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
OSN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %